Merck
W331715
Sigma-Aldrich
2-Pentylfuran
natural (US), ≥97%, FG
Synonim(y):
2-Amylfuran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Numer FEMA:
3317
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10966
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.059
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
64-66 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; earthy; vegetable; fruity
ciąg SMILES
CCCCCc1ccco1
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Klucz InChI
YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Pentylfuran is a volatile heterocyclic compound reported to be the responsible for the undesirable reversion flavor of soybean oil. It may be formed by the autoxidation of linoleic acid.
Color: may darken over time
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Analysis of autoxidized fats by gas chromatography-mass spectrometry: VII. Volatile thermal decomposition products of pure hydroperoxides from autoxidized and photosensitized oxidized methyl oleate, linoleate and linolenate.
Frankel EN, et al.
Lipids, 16(5), 279-285 (1981)
Isolation and identification of 2-pentyl-furan as contributing to the reversion flavour of soyabean oil
Chang SS, et al.
Chemistry & Industry, 46, 1926-1926 (1966)
Identification of 2?Pentyl Furan in Fats and Oils and Its Relationship to the Reversion Flavor of Soybean Oil.
Krishnamurthy RG, et al.
Journal of Food Science, 32(4), 372-374 (1967)
Singlet Oxygen Oxidation for 2?Pentylfuran and 2?Pentenyfuran Formation in Soybean Oil.
Min DB, et al.
Journal of Food Science, 68(4), 1175-1178 (2003)
A systematic characterization of the reversion flavor of soybean oil.
Smouse TH & Chang SS
Journal of the American Oil Chemists' Society, 44(8), 509-514 (1967)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W331715-250G-K4061834405962
W331715-50G-K4061834405979
W331715-SAMPLE-K4061837535642