Merck
W321399
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonenal
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.22
Numer FEMA:
3213
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
5.072
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥95%
zawiera
synthetic α-tocopherol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; citrus
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
Klucz InChI
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)