Key Documents
W268003
2-Methylanisole
≥99%, FG
Synonim(y):
o-Methylanisole
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
tw
170-172 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; earthy; walnut
ciąg SMILES
COc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?