Kluczowe dokumenty
MABF157B
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD4 (mysz), PerCP-Cy5.5, klon RM4-5
clone RM4-5, from rat, PerCP-Cy5.5
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4, CD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PerCP-Cy5.5
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM4-5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd4(12504)
Opis ogólny
Przeciwciało RM4-5 reaguje z mysim CD4, białkiem o masie 55 kDa, które działa jako ko-receptor dla receptora komórek T (TCR) w jego interakcji z cząsteczkami MHC klasy II na komórkach prezentujących antygen. Zewnątrzkomórkowa domena CD4 wiąże się z domeną beta2 MHC klasy II, podczas gdy jej cytoplazmatyczny ogon zapewnia miejsce wiązania dla kinazy tyrozynowej lck, ułatwiając kaskadę sygnalizacyjną, która inicjuje aktywację komórek T. CD4 ulega typowej ekspresji na tymocytach, niektórych populacjach dojrzałych komórek T, takich jak Th17 i komórki regulatorowe T (Treg), a także na komórkach dendrytycznych. Przeciwciało RM4-5 jest szeroko stosowane jako fenotypowy marker ekspresji CD4. Stosowane razem, przeciwciało RM4-5 i alternatywne przeciwciało, anty-mysi klon CD4 GK1.5, będą "konkurować" o wiązanie, tj. przeciwciało RM4-5 jest w stanie zablokować wiązanie przeciwciała GK1.5 z komórkami. W przeciwieństwie do tego, przeciwciało RM4-5 nie blokuje wiązania klonu RM4-4 Anti-Mouse CD4 z komórkami.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD4 (mysz), PerCP-Cy5.5, klon RM4-5, nr kat. Nr kat. MABF1574 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD4.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.