Kluczowe dokumenty
MABF158B
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD3e (mysz), PerCP-Cy5.5, klon 145-2C11
clone 145-2C11, from hamster(Armenian), PerCP-Cy5.5
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e, CD3e
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
białko sprzężone
PerCP-Cy5.5
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
145-2C11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd3E(12501)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało 145-2C11 jest swoiste dla mysiego CD3e, znanego również jako CD3 epsilon, podjednostki 20 kDa kompleksu receptora komórek T, wraz z CD3 gamma i CD3 delta. Te integralne łańcuchy białkowe błony łączą się z dodatkowymi łańcuchami receptora komórek T (TCR), a także łańcuchem CD3 zeta, tworząc kompleks receptora komórek T - CD3. Wraz ze współreceptorami CD4 lub CD8, kompleks ten służy do rozpoznawania antygenów związanych z cząsteczkami MHC na komórkach prezentujących antygen. Takie interakcje promują sygnalizację receptora komórek T (aktywację komórek T) i mogą skutkować szeregiem odpowiedzi komórkowych, w tym proliferacją, różnicowaniem, produkcją cytokin lub śmiercią komórek wywołaną aktywacją. CD3 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju tymocytów do komórek T i na wszystkich dojrzałych komórkach T. Przeciwciało 145-2C11 jest szeroko stosowanym markerem fenotypowym dla mysich komórek T. Ponadto wiązanie przeciwciała 145-2C11 z CD3e może indukować aktywację komórek. Niedawno opublikowana struktura krystaliczna kompleksu mysiego przeciwciała mitogennego CD3e zapewnia dalszy wgląd w działanie powszechnie stosowanych przeciwciał agonistycznych (Fernandes, R.A. et al. 2012. J. Biol. Chem. 287: 13324-13335).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To monoklonalne przeciwciało anty-CD3e dla chomika ormiańskiego (mysz), PerCP-Cy5.5, klon 145-2C11, nr kat. Nr kat. MABF1584 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD3e.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD3e in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczony monoklonalny chomik ormiański zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.