Kluczowe dokumenty
Z303097
Quickfit® air condenser
L 150 mm, joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
C2/12
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit C 2/12
dostępność
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Długość
150 mm
powierzchnia
100 cm2
Opis ogólny
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2