Kluczowe dokumenty
Z744004
Worthington Accessories
rack for 5 drawers for LS3000 liquid nitrogen refridgerator
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Worthington RS30-9C50
metody
cryopreservation: suitable
Opis ogólny
Wszystkie chłodziarki kriostatyczne i dewary firmy Worthington są dostarczane ze standardową pokrywą, więc nie ma potrzeby zakupu dodatkowej. Wielu klientów kupuje jednak zapasowe pokrywy/rdzenie do rurek kriogenicznych, aby zmodyfikować je tak, aby różne rodzaje urządzeń do przechowywania próbek można było zawiesić w kanistrze do przechowywania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)