Kluczowe dokumenty
1.46423
Millipore
ReadyTube® Agar z fioletowo-czerwoną żółcią i laktozą
For the detection of coliforms in food samples in accordance to ISO 4832, pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Synonim(y):
VRBL Agar
About This Item
Kod UNSPSC:
41106225
NACRES:
NA.74
agency
ISO 4832
Poziom jakości
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
ReadyTube®
opakowanie
pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
metody
cell counting: suitable
pH
7.4 ( in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
industrial qc
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
coliforms
Opis ogólny
ReadyTube® is ready to use media to provide the highest level of quality and testing confidence for improving accuracy and significantly reducing the risk of false results. ReadyTube® Violet Red Bile Lactose Agar is used for the detection and colony counting of coliform bacteria. The enzymatic digest of animal tissues and yeast extract provide nitrogenous compounds and other nutrients essential for bacterial metabolism. This media is selective due to the presence of the bile salts and crystal violet. Crystal violet inhibits Gram-positive organisms, especially Staphylococci. Neutral red indicator helps to detect lactose fermentation. Lactose fermenting strains grow red or pink and are surrounded by a zone of acid precipitated bile. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium in the medium. The red color is due to absorption of neutral red and a subsequent color change of the dye when the pH of the medium falls below 6.8.
Zastosowanie
ReadyTube® Violet Red Bile Lactose Agar is recommended for the detection and enumeration of coliform organisms in water, milk, dairy, and other food products.
Informacje prawne
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)