Z268208
Waste Solvent Container
Nalgene rectangular D.O.T. carboy, closure size 70 mm
, capacity 20 L
Synonim(y):
butelka, butla
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2214-0050
pojemność
20 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Various sizes of Nalgene bottles or carboys to fit waste solvent funnels. Caps not included.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z268208-1EA | 4061832616681 |