Kluczowe dokumenty
MABF525
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD11c (mysz), 10820 450, klon N418
clone N418, 0.2 mg/mL, violetFluor®
Synonim(y):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
białko sprzężone
violetFluor® 450
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N418, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
violetFluor®
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Itgax(16411)
Opis ogólny
Przeciwciało N418 reaguje z mysim CD11c, znanym również jako integryna alfa X. Ta glikoproteina o masie powierzchniowej 150 kDa jest częścią rodziny receptorów integrynowych, które pośredniczą w adhezji między komórkami (komórka-komórka) i składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, np. fibrynogenem (komórka-macierz). Ponadto integryny są aktywnymi receptorami sygnalizacyjnymi, które rekrutują leukocyty do miejsc zapalnych i promują aktywację komórek. Kompletne, funkcjonalne receptory integryn składają się z różnych kombinacji łańcuchów integryn, które ulegają różnej ekspresji. Integryna alfa X (CD11c) łączy się z integryną beta-2 (CD18) w kompleks receptorowy znany jako CR4, który może wiązać i indukować sygnalizację przez ICAM i VCAM-1 na komórkach śródbłonka, a także może ułatwiać usuwanie obcych komórek niosących iC3b. Przeciwciało N418 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji CD11c na komórkach dendrytycznych (DC), często równolegle z markerami CD11b, w celu identyfikacji stadiów rozwojowych i dojrzałych podgrup tego typu komórek. CD11c ulega znacznej ekspresji na makrofagach tkankowych, a także jest wykrywany na niektórych typach aktywowanych limfocytów T i śródnabłonkowych limfocytach jelitowych (IEL).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To przeciwciało monoklonalne chomika ormiańskiego Anti-CD11c (mysz), violetFluor 450, klon N418 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD11c.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne chomika ormiańskiego w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Informacje prawne
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies