Merck
W319309
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalene
≥95%
Synonim(y):
α-methylnaphthalene
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer FEMA:
3193
Beilstein:
506793
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11009
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.014
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥95%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
984 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
gęstość
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
earthy
ciąg SMILES
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
Klucz InChI
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
1-Methylnaphthalene occurs in Chinese raw spirits, brown millet, milled millet and millet bran. This volatile organic compound (VOC) is also found in the diesel engine exhaust gas and in the manures of cow, hog and chicken.
Zastosowanie
  • Viscosities and Densities of Binary and Ternary Mixtures of Aliphatic and Polyaromatic Hydrocarbons: Pyrene +1-Methylnaphthalene + Dodecane at T = (293.15 to 343.15) K. Experiment and Modeling.: This research presents experimental data and modeling of the viscosities and densities of mixtures involving 1-methylnaphthalene, providing valuable data for industrial applications and theoretical studies in chemical engineering (Tenorio et al., 2024).
  • Chemical Composition and Optical Properties of Secondary Organic Aerosol from Photooxidation of Volatile Organic Compound Mixtures.: Investigates the secondary organic aerosols produced from photooxidation of volatile organic compounds including 1-methylnaphthalene, highlighting their optical properties and implications for air quality and climate modeling (Cui et al., 2024).
  • Oxidation 1-methyl naphthalene based on the synergy of environmentally persistent free radicals (EPFRs) and PAHs in particulate matter (PM) surface.: This study explores the oxidative mechanisms of 1-methyl naphthalene on particulate matter surfaces, facilitated by environmentally persistent free radicals. The findings contribute to the understanding of air pollution chemistry and environmental degradation processes (Ghimire et al., 2023).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Identification of volatile organic compounds in the manures of cow, hog and chicken by solid phase microextraction coupled with gas chromatography/mass spectrometry
Huang J, et al.
Sepu, 25(3), 425-429 (2007)
Volatile organic compounds and particulates as components of diesel engine exhaust gas.
Schulz H, et al.
Combustion and Flame, 118(1), 179-190 (1999)
Determination of the volatile composition in brown millet, milled millet and millet bran by gas chromatography/mass spectrometry.
Liu J, et al.
Molecules (Basel), 17(3), 2271-2282 (2012)
Volatile compounds of raw spirits from different distilling stages of Luzhou-flavor spirit
Zheng, Jia, et al
Food Science and Technology Research, 20(2), 283-293 (2014)
Mykola Seredych et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(1), 227-233 (2009-12-30)
Two synthetic, polymer-derived carbons were modified with urea to incorporate nitrogen surface functional groups. Then they were investigated as adsorbents of dibenzothiophene (DBT) and 4, 6-dimethyldibenzothiophene (DMDBT) from simulated diesel fuel under dynamic conditions with the total concentration of sulfur
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W319309-100G
W319309-1KG
W319309-5KG-K4061838257727
W319309-100G-K4061838093677
W319309-1KG-K4061838257710
W319309-5KG
W319309-SAMPLE
W319309-SAMPLE-K4061837528064