Merck
W295809
Sigma-Aldrich
Propyl propionate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Propanoic acid propyl ester, Propyl propanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer FEMA:
2958
Beilstein:
1699993
Numer WE:
Nr Rady Europy:
403
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.122
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393 (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal; pungent; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W295809-1KG-K4061837530043
W295809-1KG
W295809-4KG
W295809-4KG-K4061837530050
W295809-9KG
W295809-9KG-K4061837530067
W295809-SAMPLE
W295809-SAMPLE-K4061837530074