Merck
W290267
Sigma-Aldrich
(-)-α-Pinene
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer FEMA:
2902
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
01.004
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
Pinus spp.
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
α-pinene and β-pinene
Organoleptyczne
fresh; camphoraceous; woody; pine
ciąg SMILES
[C@@H]21C([C@@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
88.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
31.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)