Merck
305715
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: 97% (GLC)
Synonim(y):
(-)-alfa-pinen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Beilstein:
1903790
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
eCl@ss:
39011007
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
~3 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −50.7°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
temp. samozapłonu
491 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Zastosowanie
(−)-α-Pinene can be used as a precursor for the preparation of:
  • Dichloro[(1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]borane by the in situ reduction and hydroboration reaction.
  • α-Pinene oxide by epoxidation using polymer supported by a molybdenum carbonyl catalyst.
  • Diisopinocampheylborane (Ipc2BH), which is used for the asymmetric hydroboration prochiral alkenes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
88.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
31.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydroboration. 93. Convenient Conversion of Optically Pure 2-Organylapopinenes into the (2-Organylapoisopinyl) dihaloboranes Potentially Valuable for Asymmetric Synthesis via Chiral Organoboranes
Dhokte UP and Brown HC
Organometallics, 15(16), 3504-3508 (1996)
Epoxidation of alkenes by a highly reusable and efficient polymer-supported molybdenum carbonyl catalyst
Grivani G, et al.
Catalysis Communications, 6(6), 375-378 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
305715-5G4061826668405
305715-25G4061837639906