Merck
W266720
Sigma-Aldrich
L-Menthone
mixture of isomers, natural, ≥96%, FG
Synonim(y):
(-)-Menthone, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-izopropylo-5-metylocykloheksanon, trans-Menthone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
2667
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Numer Flavisa:
07.176
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
(Peppermint)
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥96%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; minty
ciąg SMILES
O=C1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)