Merck
63677
Supelco
(−)-Menthone
analytical standard
Synonim(y):
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
2041368
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −28±2°, neat
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥90:10 (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.451
bp
207-210 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: mentha
Highly purified (-)-menthone. Resolving agent for diols via acetalization ; Menthone-derived spirocyclic 1,3-dioxane-4,6-diones are used in asymmetric Diels-Alder and (2+2) cycloadditions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M. Sato et al.
Tetrahedron, 47, 7271-7271 (1991)
T. Harada, A. Oku
Synlett, 95-95 (1994)
Protokoły
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol