Merck
W266701
Sigma-Aldrich
L-Menthone
mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
Synonim(y):
(−)-Menthone, trans-menthone, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
2667
Beilstein:
2041368
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2035
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.176
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
minty; woody
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 50 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Mentha species.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Paweł Kwiatkowski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-08-30)
Because of the bacterial drug resistance development, it is reasonable to investigate chemical compounds capable of preventing the spread of resistance to mupirocin (MUP), commonly used in staphylococcal eradication. The objective of the study was to verify the influence of
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W266701-20KG-K4061837806902
W266701-9KG
W266701-9KG-K4061837806919
W266701-1KG
W266701-1KG-K4061837806896
W266701-20KG
W266701-SAMPLE
W266701-SAMPLE-K4061837515835