Merck
W209708
Sigma-Aldrich
Anisole
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Numer FEMA:
2097
Beilstein:
506892
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2056
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.032
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 42.2 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
887 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; ethereal
ciąg SMILES
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anisole is a volatile phenolic flavor compound that is reported to occur in cooked meat.
Zastosowanie
  • Detecting Pathogenic Phytophthora Species Using Volatile Organic Compounds.: Explores the potential of anisole as a key volatile organic compound in the early detection of plant pathogens, offering significant implications for agriculture and biosecurity (Sherwood et al., 2024).
  • Assessment of new hydrogen peroxide activators in water and comparison of their active species toward contaminants of emerging concern.: Discusses the role of anisole in the activation of hydrogen peroxide for environmental cleaning applications, highlighting its effectiveness in degrading pollutants (Farinelli et al., 2024).
  • A Three-in-One Hybrid Strategy for High-Performance Semiconducting Polymers Processed from Anisole.: Presents a novel approach to synthesizing high-performance semiconducting polymers from anisole, potentially revolutionizing materials used in electronics and optoelectronics (Liu et al., 2024).
  • Electron beam lithography on nonplanar and irregular surfaces.: Utilizes anisole in a sophisticated manufacturing process to achieve precise patterning on non-planar surfaces, enhancing the capabilities of microfabrication technologies (Zhu et al., 2024).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preliminary identification of volatile flavor compounds in the neutral fraction of roast beef.
Min D, et al.
Journal of Food Science, 44(3), 639-642 (1979)
S Rivera et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(5), 1339-1346 (2011-03-08)
Various carotenoids were analyzed by ultra-high-pressure liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection (UHPLC-MS/MS). Three different techniques to ionize the carotenoids were compared: electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). For all of the
Zhiyun Du et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(21), 4164-4171 (2012-03-30)
Described in this study is the ability of tetrabutylammonium salts (TBAX) to mediate an efficient mono- or di-demethylation removing one or two out of five aromatic methoxy methyl groups situated in similar chemical microenvironments in a H-bonded macrocyclic aromatic pentamer.
Yumi Makino et al.
Analytical chemistry, 82(4), 1213-1220 (2010-01-29)
A novel fluorimetric method for determining radicals using the natural phenol sesamol as a fluorogenic reagent is reported. In this assay, sesamol was reacted with aqueous radicals to yield one isomer of a sesamol dimer exclusively. The dimer emitted purple
Unusual ipso substitution of diaryliodonium bromides initiated by a single-electron-transfer oxidizing process.
Toshifumi Dohi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(19), 3334-3337 (2010-04-21)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W209708-10KG
W209708-1KG
W209708-25KG
W209708-SAMPLE
W209708-10KG-K4061838190918
W209708-1KG-K4061838256614
W209708-25KG-K
W209708-SAMPLE-K4061837502521