Kluczowe dokumenty
W412101
Geranic acid
85%, stabilised
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienoic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
opis
Natural occurrence: tea, tomato, wine.
Próba
85%
zawiera
synthetic α-tocopherol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; floral; woody
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,7H,4,6H2,1-3H3,(H,11,12)/b9-7+
Klucz InChI
ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
271.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
133 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?