THS05114
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
tetrakis (TPP)-palladium
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 05114
Średnica
4 mm
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
THS05114 | 4065268089729 |
THS05114-2EA | 4061833999103 |