Kluczowe dokumenty
THS05134
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
tetrakis (TPP)-palladium
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Kod UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 05134
Średnica
4 mm
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)