THS01531
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
10% Pd/CaCO3
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01531
Średnica
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
THS01531 | 4065268089200 |
THS01531-2EA | 4061833996591 |