Kluczowe dokumenty
T21407
N,N,N′,N′-Tetramethyldiaminomethane
99%
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetramethylmethanediamine, Bis(dimethylamino)methane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
gęstość
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?