Kluczowe dokumenty
SYNF901410
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F901410, zmodyfikowana kolba reakcyjna Schlenka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F901410
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Przyrostek G oznacza kurek szklany, H oznacza zawór wysokiego podciśnienia, brak przyrostka literowego oznacza kurek PTFE.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)