Key Documents
Z220590
Sigma-Aldrich
Solid-transfer vessel with two side-arms and a gas inlet with glass stopcock
capacity 75 mL, side arm male Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
etykieta
U
Połączenie
male Joints: ST/NS side arm14/20 (2)
male joint ST/NS top45/40
pojemność
75 mL
Opis ogólny
For transferring and packaging air-sensitive solid compounds under inert atmosphere.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.