Key Documents
Z167517
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type Vigreux distilling column
male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20, L 150 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
etykieta
O
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Długość
150 mm
Opis ogólny
Replacement part for Aldrich Air-Sensitive Glass kit. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.