Z202622
Aldrich® Luer lock adapter
male joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
male joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
Opis ogólny
PTFE needle valve and 11/2 in. (38 mm) drip tip.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)