Kluczowe dokumenty
SYNC564125
Synthware coil-style reflux condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware C564125, kondensator cewkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C564125
rozmiar węża
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skraplacz zwrotny z ciasno owiniętą cewką zapewniającą maksymalne chłodzenie. Doskonały do stosowania z lotnymi rozpuszczalnikami. Skraplacz ma górne zewnętrzne standardowe złącze stożkowe i dolne wewnętrzne złącze końcówki kroplówki.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)