Z517267
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS29/32
śr. zewn.
54 mm
wys. całkowita
410 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z517267-1EA | 4061832116433 |