Kluczowe dokumenty
Z422304
Sigma-Aldrich
Aldrich® concentrator condenser head
Overall H 275 mm, Joints: ST/NS 24/40 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
Joints: ST/NS24/40 (2)
wys. całkowita
275 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Efficiently condenses vapors for rapid solvent removal. Vapors rise up the inner tube and condense on the highly efficient spiral path.
Features:
• Replaces traditional 3-piece distillation set-up
• Compact size, only 30 cm high
• Use under vacuum or at atmospheric pressure
• Water cooled jacket
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z422304-1EA4061832115627