Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701737
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-c-Myc-S62
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.925 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer62)
informacje o genach
human ... MYC(4609)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest wielofunkcyjną, jądrową fosfoproteiną, która odgrywa rolę w progresji cyklu komórkowego, apoptozie i transformacji komórkowej. Działa jako czynnik transkrypcyjny, który reguluje transkrypcję określonych genów docelowych. Mutacje, nadekspresja, rearanżacja i translokacja tego genu są związane z różnymi nowotworami układu krwiotwórczego, białaczkami i chłoniakami, w tym chłoniakiem Burkitta. Istnieją dowody wskazujące, że alternatywna inicjacja translacji z miejsca startu nie-AUG (CUG) i miejsca startu AUG (AUG) skutkuje wytworzeniem dwóch izoform z różnymi N-końcami. Synteza białka inicjowanego nie-AUG jest tłumiona w chłoniakach Burkitta, co sugeruje jego znaczenie w normalnej funkcji tego genu.
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S62 ludzkiego MYC
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)