Kluczowe dokumenty
SAB4200201
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclophilin B antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CYP-S1, Anti-CYPB, Anti-OI9, Anti-PPIB, Anti-PPIase B, Anti-S-cyclophilin, Anti-SCYLP, Anti-cyclophilin-like protein, Anti-peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B, Anti-peptidylprolyl isomerase B, Anti-rotamase B
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, monkey, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human HepG2 and rat NRK cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPIB(5479)
mouse ... Ppib(19035)
Opis ogólny
Anty-Cyclophilin B jest wytwarzany u królików przy użyciu jako immunogenu syntetycznego peptydu odpowiadającego fragmentowi ludzkiej cyklofiliny B sprzężonej z KLH. Cyklofilina B (CypB) jest białkiem o masie 21 kDa kodowanym przez gen PPIB, który należy do rodziny cyklofilin, wysoce konserwatywnej klasy białek pierwotnie zidentyfikowanych jako białka wiążące komórkowe dla leku immunosupresyjnego cyklosporyny A. CypB znajduje się głównie w retikulum endoplazmatycznym (ER) wszystkich typów komórek. CypB bierze udział w stanach zapalnych, infekcjach wirusowych i nowotworach.
Zastosowanie
Zastosowano przeciwciało przeciw cyklofilinie B produkowane u królików:
  • immunoblotting
  • immunofluorescencja
  • w reakcji łańcuchowej immunokapsułkowania i polimerazy (PCR) w celu zbadania interakcji między CypB a białkiem płaszcza (CP) wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora (TYLCV).
Działania biochem./fizjol.
Cyklofiliny to izomerazy cystransów peptydylowo-prolilowych (PPIazy), które wspomagają fałdowanie białek poprzez katalizowanie izomeryzacji wiązań peptydylowo-prolinowych. Cyklofilina B (CypB) odgrywa również ważną rolę w ochronie komórek przed stresem ER poprzez swoją aktywność PPIazy. Mutacje w genie PPIB powodują recesywne formy osteogenezy niedoskonałej, a knockdown tego genu zmniejsza wzrost komórek, proliferację i migrację.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Severe osteogenesis imperfecta in cyclophilin B-deficient mice
Choi JW, et al.
PLoS Genetics, 5(12), e1000750-e1000750 (2009)
Implication of the whitefly Bemisia tabaci cyclophilin B protein in the transmission of Tomato yellow leaf curl virus
Kanakala S and Ghanim M
Frontiers in Plant Science, 7, 1702-1702 (2016)
Surapathrudu Kanakala et al.
Frontiers in plant science, 7, 1702-1702 (2016-11-30)
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) is a single-stranded (ssDNA) begomoviruses that causes severe damage to tomato and several other crops worldwide. TYLCV is exclusively transmitted by the sweetpotato whitefly, Bemisia tabaci in a persistent circulative and propagative manner. Previous
Overexpressed cyclophilin B suppresses apoptosis associated with ROS and Ca2+ homeostasis after ER stress
Kim J, et al.
Journal of Cell Science, 121(21), 3636-3648 (2008)
Expression of cyclophilin B is associated with malignant progression and regulation of genes implicated in the pathogenesis of breast cancer
Fang F, et al.
The American Journal of Pathology, 174(1), 297-308 (2009)