Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700721
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Cox2wytwarzane u królika
Synonim(y):
COX-2, COX2, Cox2, GRIPGHS, PGG/HS, PGHS-2, PHS-2, PTGS2, hCox-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
68
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.19 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:4000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGS2(5743)
Opis ogólny
Syntaza endoperoksydu prostaglandynowego (PTGS), znana również jako cyklooksygenaza, jest kluczowym enzymem w biosyntezie prostaglandyn i działa zarówno jako dioksygenaza, jak i peroksydaza. Istnieją dwa izozymy PTGS: konstytutywny PTGS1 i indukowalny PTGS2, które różnią się regulacją ekspresji i dystrybucją tkankową. Ten gen koduje indukowalny izozym. Jest on regulowany przez określone zdarzenia stymulujące, co sugeruje, że jest odpowiedzialny za biosyntezę prostanoidów zaangażowaną w stan zapalny i mitogenezę.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 375-604 ludzkiego Cox2 (NP_000954.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)