Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB5200294
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mmp9 antibody produced in mouse
clone S51-82, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-82kDa matrix metalloproteinase-9, Anti-CLG4B, Anti-GELB, Anti-MANDP2, Anti-MMP-9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S51-82, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 92 & 82 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Mmp9(81687)
Specyficzność
Detecs ~92kDa and ~82kDa (pro and active forms)
Immunogen
Fusion protein amino acids 1-708 (full length) of rat MMP9
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ran Yang et al.
Disease models & mechanisms, 10(3), 337-348 (2017-02-06)
Hemorrhagic stroke accounts for 10-15% of all strokes and is strongly associated with mortality and morbidity worldwide, but its prevention and therapeutic interventions remain a major challenge. Here, we report the identification of miconazole as a hemorrhagic suppressor by a