SYNA691420
Synthware™ 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
female joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A691420, adapter kontroli przepływu
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A691420
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do regulacji dopływu gazów lub cieczy do układów reakcyjnych. Z przyłączem węża 8 mm lub 10 mm. Z przyłączem węża 8 mm lub 10 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA691420-1EA | 4061832189642 |