Z115746
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
rozmiar kurka
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115746-1EA | 4061832109602 |