Kluczowe dokumenty
Z515949
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
500 mL
Opis ogólny
With ground-glass joint and glass stopcock. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)