Merck
SLW3212/08
Pyrex® Mixing cylinder, class A
50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3212/08
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
polyethylene stopper
Połączenie
joint stopper19/26
Właściwości
graduations 1.0 mm
producent / nazwa handlowa
3212/08
SciLabware
Wysokość
226 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Nadrukowany kod partii umożliwiający pobranie certyfikatu partii
  • Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
  • Podziałka pokryta białą emalią dla lepszej widoczności w ciemnych roztworach
  • Dostarczany z zatyczką z polietylenu
  • Wytrzymała sześciokątna szklana stopka
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)