WHA1950012
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Filter Funnel, 3-piece, volume 530 mL, diam. 125 mm
Synonim(y):
szklany lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Właściwości
Filter Funnel, 3-piece
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1950-012
Whatman Article No. 28418625 (US reference)
Średnica
125 mm
pojemność
530 mL
530 mL
Cechy i korzyści
- Odporność chemiczna - 3-częściowa konstrukcja składa się ze szklanego cylindra i podstawy z membraną polimerową.
- Opcje wsporników - dostarczane z akrylowym wspornikiem i opcjonalnymi wspornikami z polipropylenu lub PTFE dostępnymi osobno dla niektórych rozmiarów.
- Bezpieczne uszczelnienie - zaciski na krawędziach zapobiegają utracie obwodowej spowodowanej obejściem płynu wokół krawędzi filtra.
- Eliminacja przenoszenia - szybka konstrukcja ułatwia łatwe i dokładne czyszczenie między użyciami.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)