Z324736
BRAND® BLAUBRAND® mixing cylinder
volume 50 mL
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS stopper19/26
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
Wysokość
220 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.