Merck
SLW3212/04
Pyrex® Mixing cylinder, class A
10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3212/04
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
polyethylene stopper
Połączenie
joint stopper10/19
Właściwości
graduations 0.2 mm
producent / nazwa handlowa
3212/04
SciLabware
Wysokość
159 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4788
  • Printed with a batch code for a downloadable batch certificate
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Robust hexagonal glass foot
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)