About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva PA25001
warunki przechowywania
protect from light
kolor
Blue
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cy5 Mono-Reactive Dye Pack
Cy5 Mono-Reactive Dye Pack
- Wygodny sposób znakowania przeciwciał, białek, leków i oligonukleotydów za pomocą barwników fluorescencyjnych 7769.
- Do stosowania w testach ELISA, immunoprecypitacji i blottingu.
- Barwniki są pakowane we wstępnie zmieszane ilości i zamykane folią, aby zapewnić spójne znakowanie.
Zawiera derywatyzowany barwnik 7769, który zawiera tylko jedną grupę reaktywną na każdej cząsteczce barwnika w celu dokładnego znakowania grup aminowych, na przykład na przeciwciałach lub oligonukleotydach.
Każdy zestaw zawiera pięć fiolek barwnika. Każda fiolka wystarcza do oznakowania 1 mg białka lub 30 nmoli grup aminowych.
Cy5 Mono-Reactive Dye Pack
- Wygodny sposób znakowania przeciwciał, białek, leków i oligonukleotydów za pomocą barwników fluorescencyjnych 7769.
- Do stosowania w testach ELISA, immunoprecypitacji i blottingu.
- Barwniki są pakowane we wstępnie zmieszane ilości i zamykane folią, aby zapewnić spójne znakowanie.
Zawiera derywatyzowany barwnik 7769, który zawiera tylko jedną grupę reaktywną na każdej cząsteczce barwnika w celu dokładnego znakowania grup aminowych, na przykład na przeciwciałach lub oligonukleotydach.
Każdy zestaw zawiera pięć fiolek barwnika. Każda fiolka wystarcza do oznakowania 1 mg białka lub 30 nmoli grup aminowych.
Zastosowanie
Do znakowania związków biologicznych monofunkcyjnym barwnikiem Cy5.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
CyDye:
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z LSlicensing@cytiva.com.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z LSlicensing@cytiva.com.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Cy is a registered trademark of Cytiva
CyDye is a trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Samir Rahman et al.
Nucleic acids research, 45(6), 3017-3030 (2016-12-10)
Enhancers are intergenic DNA elements that regulate the transcription of target genes in response to signaling pathways by interacting with promoters over large genomic distances. Recent studies have revealed that enhancers are bi-directionally transcribed into enhancer RNAs (eRNAs). Using single-molecule
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GEPA25001 | 4061834428718 |