Kluczowe dokumenty
AV52331
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH1L1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1, Anti-DKFZp781N0997, Anti-FTHFD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
99 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, guinea pig, mouse, rat, sheep, dog, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH1L1(10840)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ALDH1L1
Działania biochem./fizjol.
ALDH1L1 katalizuje konwersję 10-formylotetrahydrofolianu, NADP i wody do tetrahydrofolianu, NADPH i dwutlenku węgla. ALDH1L1 należy do rodziny dehydrogenaz aldehydowych i jest odpowiedzialny za utlenianie mrówczanu in vivo. Niedobory tego genu mogą skutkować akumulacją mrówczanu i późniejszym zatruciem metanolem. Białko kodowane przez ten gen katalizuje konwersję 10-formylotetrahydrofolianu, NADP i wody do tetrahydrofolianu, NADPH i dwutlenku węgla. Kodowane białko należy do rodziny dehydrogenaz aldehydowych i jest odpowiedzialne za utlenianie mrówczanu in vivo. Niedobory tego genu mogą skutkować akumulacją mrówczanu i późniejszym zatruciem metanolem.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LTLKAGIPKGVVNVLPGSGSLVGQRLSDHPDVRKIGFTGSTEVGKHIMKS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)