SAB4700912
Monoklonalneprzeciwciało anty-Perforinwytwarzane u myszy
clone dG9
Synonim(y):
HPLH2, P1, PFP, PRF1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
dG9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, bovine
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 6 μg/mL
nr dostępu
NM_005041
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRF1(5551)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700912-100UG |