Merck
SIK4117-30
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-Tridecafluoroheptadecyltriethoxysilane
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H37F13O3Si
Masa cząsteczkowa:
636.60
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
liquid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
Zastosowanie
Produkty te są stosowane do tworzenia hydrofobowych powłok powierzchniowych i/lub smarowanych powierzchni na krzemie, tlenku krzemu itp.
Fluorowany węgiel nadaje powierzchni właściwości omnifobowe. Powlekana powierzchnia jest bardziej hydrofobowa, gdy stosowany jest produkt zawierający więcej fluorowanych węgli.
Grupa silanowa zapewnia łącznik do kowalencyjnego wiązania z powierzchniami krzemu i tlenku krzemu.
Grupy metoksylowe są bardziej reaktywne niż grupy etoksylowe, ale uwalniają metanol zamiast etanolu w przypadku grup etoksylowych.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SIK4117-30-250MG4061842381821
SIK4117-30-1G4061842381814