GF39
Anti-HGF (Scatter Factor) (Ab-1) Mouse mAb (4C12.1)
liquid, clone 4C12.1, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A, Anti-Scatter Factor, Anti-Scatter Factor, Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C12.1, monoclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HGF(3082)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation (10 µl/mg protein lysate)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Endothelial cells, Kupffer cells, or macrophages
Inne uwagi
Bardelli, A. and Comoglio, P.M. 1997. Ciba Found. Symp.212, 133.
Birchmeier, C., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 16.
Jiang, W.G. and Hiscox, S. 1997. Histol. Histopathol.12, 537.
Matsumoto, K. and Nakamura, T. 1997. Ciba Found. Symp.212, 198.
Rosen, E.M., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 215.
Vande Woude, G.F., et al. 1997. Ciba Found Symp.212, 119.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1