Kluczowe dokumenty
SIBN4W
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBN4W
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
producent / nazwa handlowa
SIBN4W
Średnica
4 in. , wafer
die thickness
525 μm , silicon
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)