Merck
RNI00044
Sigma-Aldrich
Josiphos SL-J009-2-G3-palladacycle
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H64FeNO3P2PdS
Masa cząsteczkowa:
923.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Coupling Reactions
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)[C@@H](C)[C]3[C][C][C][C]3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5.[Fe].[C]6[C][C][C][C]6
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)