Merck
939730
Sigma-Aldrich
Sulfonated polysulfone
proton conducting polymer, degree of sulfonation 90%
Synonim(y):
Sulfonowany jonomer poli(arylenoeterosulfonowy), Sulfonowany polimer aromatyczny dla ogniw paliwowych i PEM
About This Item
Wzór liniowy:
(C24H14Na2O10S3)n(C24H16O4S)m
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
13111024
opis
degree of sulfonation: 75-110%
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
20-90 kDa
kolor
white
grupa funkcyjna
sulfonic acid
architektura polimerowa
shape: linear
InChI
1S/C12H8F2O8S3.C12H8F2O2S.C12H10O2.2Na/c13-9-3-1-7(5-11(9)24(17,18)19)23(15,16)8-2-4-10(14)12(6-8)25(20,21)22;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12;13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);1-8H;1-8,13-14H;;
Klucz InChI
MSKVMJLWNYCWLA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nasz sulfonowany polisulfonowy polimer przewodzący proton charakteryzuje się wysokim stopniem sulfonowania na poziomie 90%. Ta charakterystyczna cecha zapewnia wyższy pobór wody, przewodnictwo jonowe i zdolność wymiany jonowej w porównaniu do polimerów o niższym stopniu sulfonowania. Jednak kompromisem dla tych ulepszonych właściwości jest to, że membrany wykonane z tego polimeru wykazują osłabione właściwości mechaniczne, takie jak niższa wytrzymałość na zerwanie i większy współczynnik pęcznienia. Produkt ten jest przeznaczony do zastosowań, w których najwyższa wydajność jonowa ma pierwszeństwo przed wytrzymałością mechaniczną.
Zastosowanie
Nasz sulfonowany polisulfonowy polimer przewodzący proton o wysokim stopniu sulfonowania na poziomie 90% jest doskonałym wyborem do zastosowań, w których priorytetem jest doskonałe przewodnictwo jonowe i absorpcja wody. Produkt ten szczególnie dobrze nadaje się do stosowania w membranach protonowymiennych (PEM) do ogniw paliwowych, przepływowych akumulatorów redoks i innych systemów magazynowania energii, w których kluczowy jest wydajny transport protonów i wysoka zdolność wymiany jonów. W przypadkach, w których wytrzymałość mechaniczna jest priorytetem, nasz proszek kwasu poliaromatosulfonowego o 70% stopniu sulfonowania może być bardziej odpowiednią opcją. Oprócz magazynowania i konwersji energii, ten wysokowydajny polimer może być również badany pod kątem alternatywnych zastosowań, takich jak membrany do uzdatniania wody i systemy filtracji, gdzie jego wyjątkowa wydajność jonowa może przyczynić się do lepszego usuwania zanieczyszczeń i zanieczyszczeń.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)