Merck
939722
Sigma-Aldrich
Sulfonated polysulfone
new
proton conducting polymer, degree of sulfonation 70%
Synonim(y):
Sulfonowany jonomer poli(arylenoeterosulfonowy), Sulfonowany polimer aromatyczny dla ogniw paliwowych i PEM
About This Item
Wzór liniowy:
(C24H14Na2O10S3)n(C24H16O4S)m
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
13111024
opis
degree of sulfonation: 60-90%
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
20-80 kDa
kolor
white to beige
mp
>300 °C
grupa funkcyjna
sulfonic acid
architektura polimerowa
shape: linear
InChI
1S/C12H8F2O8S3.C12H8F2O2S.C12H10O2.2Na/c13-9-3-1-7(5-11(9)24(17,18)19)23(15,16)8-2-4-10(14)12(6-8)25(20,21)22;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12;13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);1-8H;1-8,13-14H;;
Klucz InChI
MSKVMJLWNYCWLA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nasz proszek poliaromatycznego kwasu sulfonowego to wysokowydajny sulfonowany polimer aromatyczny o stopniu sulfonowania wynoszącym 70%. Ten przewodzący proton polimer charakteryzuje się obecnością grup kwasu sulfonowego przyłączonych do jego aromatycznego szkieletu. 70% stopień sulfonowania nadaje membranom z niego wykonanym kilka unikalnych właściwości, w tym wyższe przewodnictwo jonowe i większą absorpcję wody, bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych, takich jak wytrzymałość na zerwanie lub moduł rozciągania. Ta równowaga właściwości sprawia, że nasz proszek kwasu poliaromatosulfonowego jest bardzo wszechstronny i cenny w szerokim zakresie zastosowań, które wymagają zarówno wydajności, jak i trwałości.
Zastosowanie
Jednym z głównych zastosowań sulfonowanych polimerów aromatycznych są membrany wymiany protonów (PEM), będące kluczowym elementem ogniw paliwowych. Ich wysoka przewodność protonowa ułatwia wydajny transport protonów przez membranę, umożliwiając reakcjom elektrochemicznym w ogniwie paliwowym przekształcanie energii chemicznej w energię elektryczną. Poza ogniwami paliwowymi, polimery te są wykorzystywane w przepływowych bateriach redoks, przyczyniając się do wydajności i długowieczności tych systemów magazynowania energii ze względu na ich stabilność chemiczną i przewodnictwo protonowe.
Co więcej, sulfonowane polimery aromatyczne są stosowane w membranach do uzdatniania wody w procesach takich jak odwrócona osmoza, nanofiltracja i ultrafiltracja. Ich odporność chemiczna pozwala im wytrzymać trudne warunki środowiskowe przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej przepuszczalności wody, skutecznie oddzielając i oczyszczając wodę. Polimery te są również badane pod kątem ich potencjału w membranach do separacji gazów, gdzie mogą selektywnie oddzielać gazy w różnych procesach przemysłowych. Ciągłe badania i rozwój w tej dziedzinie obiecują dalsze postępy i innowacje w ogniwach paliwowych, magazynowaniu energii, uzdatnianiu wody i separacji gazów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)